missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ MacConkey Agar without Salt (Dehydrated)

Code produit. 10472643
Click to view available options
Quantity:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10472643

Marque: Thermo Scientific™ CM0507B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Detect and enumerate coliform organisms in clinical samples with this medium.

Detect and enumerate coliform organisms in clinical samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey Agar without Salt (Dehydrated). The differential medium suppresses swarming of Proteus species and is, therefore, recommended for urine examination in the investigation of suspected urinary tract infection (UTI).

MacConkey Agar without Salt has the same formulation as MacConkey Agar except that it does not contain added salt and, therefore, provides a ‘low electrolyte medium’ on which most Proteus species do not spread. The medium has found particular favour for use in the examination of urine samples so that overgrowth of other organisms is prevented.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Description MacConkey Agar (without salt, CM7b) (Dehydrated)
Form Powder
Product Type Agar
Quantity 500 g
Yield for 10.6L medium
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis