missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella GVPC Selective Supplement
Beschreibung
Oxoid Legionella GVPC Selective Supplement is used for the isolation of Legionella spp. from environmental samples.
- Add to Legionella Agar Base, Part No. CM1203B
- Each vial supplements 500mL of medium
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Legionella GVPC Selective Supplement |
| Form | Freeze-dried |
| Product Type | Selective Supplement |
| Quantity | 10/Pk. |
| Yield | Each vial for 500mL medium |
| Species | Legionella |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Legionella Selective Supplement (GVPC)
- Danger
- Acute toxicity Category 3
- Germ cell mutagenicity Category 2
- Reproductive toxicity Category 1B
- H301-Toxic if swallowed.
- H341-Suspected of causing genetic defects.
- H360D-May damage the unborn child.
- P201-Obtain special instructions before use.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
- MIXTURE LIST-Contain: Cycloheximide, Polymyxin B sulfate
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?