missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxazole-4-carbohydrazide, TRC

Product Code. 30383632
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
30383632 100 mg
30373490 500 mg
30372809 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30383632 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE588903100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 885274-12-4
Molecular Formula C4H5N3O2
Molecular Weight (g/mol) 127.1
SMILES NNC(=O)c1cocn1

Specifications

Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H5N3O2/c5-7-4(8)3-1-9-2-6-3/h1-2H,5H2,(H,7,8)
Formula Weight 127.0382
Chemical Name or Material Oxazole-4-carbohydrazide
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.