missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OSTM1 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18322756 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.1 mL
missing translation for 'unitSize'
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18322756 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18322756 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NBP299662B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

OSTM1 Polyclonal specifically detects OSTM1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen OSTM1
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Biotin
Formulation PBS
Gene Alias GIPN, GLGAIP-interacting protein N terminus, grey-lethal osteopetrosis, HSPC019, OPTB5, osteopetrosis associated transmembrane protein 1, osteopetrosis-associated transmembrane protein 1
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant OSTM1 (NP_054747.2; Met 1-Pro 284).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 28962
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.