missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OSMR beta Rabbit anti-Human, Clone: 2, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-89850-50UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
OSMR beta Monoclonal specifically detects OSMR beta in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Sandwich ELISA Capture.
Spezifikation
| OSMR beta | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 9180 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Flow Cytometry, ELISA | |
| 2 | |
| Flow Cytometry 1:25-1:100, Sandwich ELISA Capture 1:250-1:2000 | |
| IL-31 receptor subunit beta, IL-31R subunit beta, IL-31RB, IL-31R-beta, Interleukin-31 receptor subunit beta, MGC150627, MGC75127, oncostatin M receptor, oncostatin-M specific receptor beta subunit, oncostatin-M-specific receptor subunit beta, OSMR, OSMRB, OSMRBMGC150626, PLCA1 | |
| Recombinant Human OSMR beta protein | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur