missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Orbifloxacin, MedChemExpress

Product Code. 16478506
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16478506

Brand: Medchem Express HYB0915

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Orbifloxacin is a synthetic broad-spectrum fluoroquinolone antibiotic which is approved for use in dogs.

Orbifloxacin is a synthetic broad-spectrum fluoroquinolone antibiotic which is approved for use in dogs.

Spezifikation

Chemical Name or Material Orbifloxacin
Physical Form Solid
CAS 113617-63-3
Color White
Quantity 100 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C19H20F3N3O3
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Synonym CP-104354
Solubility Information DMSO : 6 mg/mL (15.18 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C(F)=C(F)C(N4C[C@H](C)N[C@H](C)C4)=C3F)C1=O)O
Molecular Weight (g/mol) 395.38
Formula Weight 395.38
Percent Purity 99.36%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt