missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Orai2 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Product Code. 18429774 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18429774 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18429774 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP177283AF750

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Orai2 Polyclonal antibody specifically detects Orai2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen Orai2
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 750
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias CAP-binding protein complex interacting protein 2, CAP-binding protein complex-interacting protein 2, CBCIP2C7orf19FLJ12474, chromosome 7 open reading frame 19, FLJ14733, H_NH0514P08.8, MEM142B, ORAI calcium release-activated calcium modulator 2, protein orai-2, putative protein ORAI2-2, TMEM142B, Transmembrane protein 142BFLJ44818
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human ORAI2. The immunogen is located within the last 50 amino acids of ORAI2. Amino Acid Squence: HKTERHNREIEELHK
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Immunology
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 80228
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.