missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OPHN1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
£169.00 - £255.00
Especificaciones
| Antigen | OPHN1 |
|---|---|
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18662678
|
Novus Biologicals
NBP2-99305-100ul |
100 μg |
£255.00
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
18685507
|
Novus Biologicals
NBP2-99305-50ul |
50 μg |
£169.00
50µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descripción
OPHN1 Polyclonal antibody specifically detects OPHN1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| OPHN1 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Neuroscience | |
| PBS (pH 7.0) | |
| 4983 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| ARHGAP41, mental retardation, X-linked 60, MRX60, oligophrenin 1, oligophrenin-1, oligophrenin-1, Rho-GTPase activating protein, OPN1 | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human OPHN1. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto