missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Specac™ Omni-Cell™ NaCl Sealed Window Unit 0.025mm

Product Code. 15299877
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Type:
Omni-Cell NaCl Sealed Window Unit 0.025mm
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15299877

missing translation for 'mfr': Specac™ GS01910

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Permanently sealed Omni-Cell GS01800 with NaCl rectangular windows and 0.025mm thickness lead spacer. Cannot be disassembled. Ideal for volatile liquids, quantitative applications and low viscosity liquids.

Especificaciones

Type Omni-Cell NaCl Sealed Window Unit 0.025mm
Description 0.025 mm Thickness Lead Spacer
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado