missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Specac™ Omni-Cell™ KRS-5 Sealed Window Unit 0.025mm
Descrizione
Permanently sealed Omni-Cell GS01800 with KRS-5 rectangular windows and 0.025mm thickness lead spacer. Cannot be disassembled. Ideal for volatile liquids, quantitative applications and low viscosity liquids.
Specifica
Specifica
| Type | Omni-Cell KRS-5 Sealed Window Unit 0.025mm |
| Description | 0.025 mm Thickness Lead Spacer |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?