missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OBFC2A Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18402728 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18402728 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18402728 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP126640JF646

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

OBFC2A Polyclonal antibody specifically detects OBFC2A in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen OBFC2A
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Janelia Fluor 646
Dilution Western Blot
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias DKFZp667M1322, FLJ13624, FLJ22833, hSSB2, MGC111163, oligonucleotide/oligosaccharide-binding fold containing 2A, Oligonucleotide/oligosaccharide-binding fold-containing protein 2A, Sensor of single-strand DNA complex subunit B2, Sensor of ssDNA subunit B2, SOSS complex subunit B2, SOSS-B2, SSB2Single-stranded DNA-binding protein 2
Host Species Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 150 to 200 of human oligonucleotide/oligosaccharide-binding fold containing 2A using the numbering given in entry NP_001026886.1 (GeneID 64859).
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 64859
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.