missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

o-Anisidine, TRC

Product Code. 30137328
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30137328 5 g 5g
18053010 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30137328 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA6735205G
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 90-04-0
Molecular Formula C7 H9 N O
Molecular Weight (g/mol) 123.15
Synonym o-Anisidine (8CI), 2-Methoxybenzenamine, 1-Amino-2-methoxybenzene, 2-Aminoanisole, 2-Aminomethoxybenzene, 2-Methoxy-1-aminobenzene, 2-Methoxyaniline, 2-Methoxyphenylamine, NSC 3122, o-Aminoanisole, o-Aminomethoxybenzene, o-Methoxyaniline, o-Methoxyphenylamine
IUPAC Name 2-methoxyaniline
SMILES COc1ccccc1N

Spécification

Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C7H9NO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,8H2,1H3
Formula Weight 123.0684
Chemical Name or Material 2-Anisidine (2-Methoxyaniline)
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.