missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ NXPH4 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Product Code. 18697901 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.1mL
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 18697901

Brand: Novus Biologicals™ H00011247T01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Tekniske data

Quantity 0.1 mL
Content And Storage Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Research Category Neuroscience
Target NXPH4
Synonym neurexophilin 4, NPH4neurexophilin-4
Gene Symbol NXPH4
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.