missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NUDT2 Antibody (006), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Code produit 30144097
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30144097 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30144097 Fournisseur Novus Biologicals (Bio-Techne) Code fournisseur NBP290121CL1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

NUDT2 Monoclonal antibody specifically detects NUDT2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen NUDT2
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 006
Conjugate CoraFluor 1
Formulation PBS
Gene Alias Ap4A hydrolase, Ap4A hydrolase 1, Ap4Aase, APAH1Diadenosine 5'-5'''-P1, bis(5'-nucleosyl)-tetraphosphatase (asymmetrical), bis(5'-nucleosyl)-tetraphosphatase [asymmetrical], diadenosine 5'-5''-P1, Diadenosine tetraphosphatase, EC 3.6.1.17, MGC10404, Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 2, nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 2, Nudix motif 2, P4-tetraphosphate asymmetrical hydrolase, P4-tetraphosphate pyrophosphohydrolase
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human NUDT2 (Uniprot#: P50583; Met1-Ala147).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Angiogenesis, Apoptosis
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 318
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.