missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NUDT2 Antibody (006), Biotin, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-90121B
This item is not returnable.
View return policy
Beskrivning
NUDT2 Monoclonal specifically detects NUDT2 in Human samples. It is validated for ELISA.
Specifikationer
| NUDT2 | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| 6 | |
| ELISA | |
| Ap4A hydrolase, Ap4A hydrolase 1, Ap4Aase, APAH1Diadenosine 5'-5'''-P1, bis(5'-nucleosyl)-tetraphosphatase (asymmetrical), bis(5'-nucleosyl)-tetraphosphatase [asymmetrical], diadenosine 5'-5''-P1, Diadenosine tetraphosphatase, EC 3.6.1.17, MGC10404, Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 2, nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 2, Nudix motif 2, P4-tetraphosphate asymmetrical hydrolase, P4-tetraphosphate pyrophosphohydrolase | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human NUDT2 (P50583; Met1-Ala147). | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Apoptosis | |
| 318 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering