missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NUDT16 Rabbit anti-Mouse, Polyclonal, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18327160 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18327160 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18327160 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP2854140.1ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

NUDT16 Polyclonal specifically detects NUDT16 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen NUDT16
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS, 2% Sucrose
Gene Alias EC 3.6.1, EC 3.6.1.-, FLJ31265, FLJ34034, FLJ36248, Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 16, nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 16, Nudix motif 16, U8 snoRNA-binding protein H29K, U8 snoRNA-decapping enzyme
Host Species Rabbit
Immunogen The immunogen is a synthetic peptide directed towards the N-terminal region of NUDT16
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 131870
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.