missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nudifloramide, MedChemExpress

Product Code. 16457517
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
Unit Size:
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16457517

Brand: Medchem Express HY113432

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Nudifloramide (2PY) is one of the end products of nicotinamide-adenine dinucleotide (NAD) degradation. Nudifloramide significantly inhibits poly(ADP-ribose) polymerase (PARP-1) activity in vitro.

Nudifloramide (2PY) is one of the end products of nicotinamide-adenine dinucleotide (NAD) degradation. Nudifloramide significantly inhibits poly(ADP-ribose) polymerase (PARP-1) activity in vitro.

Specifications

Chemical Name or Material Nudifloramide
Physical Form Solid
CAS 701-44-0
Color Off-White
Quantity 5 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C7H8N2O2
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym 2PY
Solubility Information DMSO : 62.5 mg/mL (410.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (219.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C=C1)=CN(C)C1=O)N
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Formula Weight 152.15
Percent Purity 98.13%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt