missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NUDC Antibody (5G12), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18340329 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18340329 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18340329 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00010726M01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

NUDC Monoclonal antibody specifically detects NUDC in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NUDC
Applications Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 5G12
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500
Formulation In 1x PBS, pH 7.4
Gene Accession No. AAH02399
Gene Alias HNUDC, MNUDC, NPD011, nuclear distribution gene C (A.nidulans) homolog, nuclear distribution gene C homolog (A. nidulans), Nuclear distribution protein C homolog, nuclear migration protein nudC, NudC
Host Species Mouse
Immunogen NUDC (AAH02399, 1 a.a. ~ 331 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MGGEQEEERFDGMLLAMAQQHEGGVQELVNTFFSFLRRKTDFFIGGEEGMAEKLITQTFSHHNQLAQKTRREKRARQEAERREKAERAARLAKEAKSETSGPQIKELTDEEAERLQLEIDQKKDAENHEAQLKNGSLDSPGKQDTEEDEGEDEKDKGKLKPNLGNGADLPNYRWTQTLSELDLAVPFCVNFRLKGKDMVVDIQRRHLRVGLKGQPAIIDGELYNEVKVEESSWLIEDGKVVTVHLEKINKMEWWSRLVSSDPEINTKKINPENSKLSDLDSETRSMVEKMMYDQRQKSMGLPTSDEQKKQEILKKFMDQHPEMDFSKAKFN
Purification Method IgG purified
Quantity 0.1 mg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Cycle and Replication
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 10726
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.