missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nucleoporin 107 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™

Product Code. 18399563 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18399563 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18399563 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP299074V

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Nucleoporin 107 Polyclonal specifically detects Nucleoporin 107 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen Nucleoporin 107
Applications Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 405
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias nuclear pore complex protein Nup107, nucleoporin 107kDa, NUP84Nucleoporin Nup107,107 kDa nucleoporin
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of human Nucleoporin 107.
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 57122
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.