missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nucleolin Antibody (NCL/7014R), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18325253 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18325253 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18325253 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP311038AF405

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Nucleolin Monoclonal antibody specifically detects Nucleolin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen Nucleolin
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Conjugate Alexa Fluor 405
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias C23, FLJ45706, FLJ59041, nucleolin, Protein C23
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant full-length human Nucleolin protein
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 4691
Target Species Human, Bovine (Negative), Mouse (Negative), Rat (Negative)
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.