missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nucleobindin 1 Antibody (OTI1A5), DyLight 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18427402 Alle ansehen Bio Techne Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.1 mL
missing translation for 'unitSize'
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18427402 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18427402 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NBP273086DL594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Nucleobindin 1 Monoclonal antibody specifically detects Nucleobindin 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Nucleobindin 1
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone OTI1A5
Conjugate DyLight 594
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias DKFZp686A15286, FLJ40471, NUCCALNUC, nucleobindin 1, nucleobindin-1
Host Species Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human Nucleobindin 1 (NP_006175) produced in HEK293T cells.
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 4924
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.