missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nuclear Membrane Marker Antibody (NM97), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30149961
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30149961 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30149961 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP234696CL1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Nuclear Membrane Marker Monoclonal antibody specifically detects Nuclear Membrane Marker in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Nuclear Membrane Marker
Applications Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone NM97
Conjugate CoraFluor 1
Formulation PBS
Host Species Mouse
Immunogen Nuclei of myeloid leukemia biopsy cells
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.