missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Nuclear Fast Red Soln., enhanced stability

Codice prodotto. p-7076559
Click to view available options
Quantity:
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17877638

Marca: Thermo Scientific Chemicals J61010.AP

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A histological counterstain. Nuclear Fast Red solution turns cell nuclei red and cytoplasm a pale pink.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Chemical Name or Material Nuclear Fast Red Soln.
Synonym Kernechtrot Solution
Packaging Plastic bottle
Quantity 500 mL
Physical Form Liquid

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato