missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ NSP 5 alpha 3 alpha Recombinant Protein Antigen

Artikelnummer. 18350327 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
18350327 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18350327 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP317187PEP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

For Use With (Application) Antibody Competition
Formulation PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Gene ID (Entrez) 92521
Molecular Weight (g/mol) M.W. Theoretical: 28 kDa
Quantity 100 μg
Storage Requirements Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias cytospin-B, CYTSBcytospin B, FLJ36955, HCMOGT-1, NSP, NSP5, Nuclear structure protein 5, sperm antigen HCMOGT 1, Sperm antigen HCMOGT-1, sperm antigen with calponin homology and coiled coil domains 1, sperm antigen with calponin homology and coiled-coil domains 1cytokinesis and spindle organization B, sperm antigen with calponin-like and coiled coil domains 1, structure protein NSP5a3a, structure protein NSP5a3b, structure protein NSP5b3a, structure protein NSP5b3b
Gene Symbol SPECC1
Research Category Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Neuroscience
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein NSP 5 alpha 3 alpha
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.