missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NRF3 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18395546 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18395546 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18395546 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP305800AF594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NRF3 Polyclonal specifically detects NRF3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen NRF3
Applications Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 594
Dilution Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias NF-E2-related factor 3, NFE2-related factor 3, Nrf3, NRF3nuclear factor erythroid 2-related factor 3, nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 3, Nuclear factor, erythroid derived 2, like 3, nuclear factor-erythroid 2 p45-related factor 3, nuclear factor-erythroid 2-related factor 3
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NRF3 fragment.
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 9603
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.