missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ PAK4 Antibody Blocking Peptide

Codice prodotto. 18298335 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.05 mg
Dimensione della confezione:
0.05mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18298335 0.05 mg 0.05mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18298335 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP177236PEP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition

A blocking peptide containing 13 amino acids near the center of human PAK4. Source: Synthetic (Accession #: NP_005875) The PAK4 Blocking Peptide has been validated for the following applications: Antibody Competition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Gene ID (Entrez) 10298
Species Human
Content And Storage Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulation PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin.
For Use With (Application) This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP1-77236. For Further Blocking Peptide Related Protocol, Click Here .
Gene Alias EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, KIAA1142, p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 4, p21(CDKN1A)-activated kinase 4, p21-activated kinase 4, PAK-4, protein kinase related to S. cerevisiae STE20, effector for Cdc42Hs, serine/threonine-protein kinase PAK 4
Gene Symbol PAK4
Product Type PAK4
Quantity 0.05 mg
Regulatory Status RUO - research use only
Source Synthetic
Termination 13 amino acids near the center of human PAK4
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.