missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ MCF-7 Membrane Cell Lysate
Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Unit Size:
0.1mg
Description
The MCF-7 Membrane Cell Lysate is derived from human.
Specifications
Specifications
| Quantity | 0.1 mg |
| Storage Buffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Test Specificity | Membrane Protein - Human Tumor Cell Line: MCF 7 |
| Cellular Fraction | Membrane |
| Host Species | Human |
| Content And Storage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Protein State | Native |
For Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto