missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Norfluoxetine Oxalate, Mikromol™
Beschreibung
Norfluoxetine Oxalate
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Norfluoxetine oxalate |
| CAS | 107674-50-0 |
| Analyte or Component Names | Norfluoxetine oxalate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C16 H16 F3 N O . C2 H2 O4 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Norfluoxetine Oxalate |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H16F3NO.C2H2O4/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12;3-1(4)2(5)6/h1-9,15H,10-11,20H2;(H,3,4)(H,5,6) |
| SMILES | NCCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2.OC(=O)C(=O)O |
| IUPAC Name | oxalic acid;3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?