missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NOLC1 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Product Code. 18401234 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18401234 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18401234 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP122981JF646

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

NOLC1 Polyclonal antibody specifically detects NOLC1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NOLC1
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Janelia Fluor 646
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias 140 kDa nucleolar phosphoprotein, HCV NS5A trans-regulated protein 13, HCV NS5A-transactivated protein 13, Hepatitis C virus NS5A-transactivated protein 13, KIAA0035NS5ATP13, NOPP130, NOPP140, Nucleolar 130 kDa protein, nucleolar and coiled-body phosphoprotein 1, nucleolar and coiled-body phosphprotein 1, Nucleolar phosphoprotein p130, nucleolar protein p130, P130
Host Species Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1 and 50 of human nucleolar and coiled-body phosphoprotein 1 using the numbering given in entry NP_004732.2 (GeneID 9221).
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Cycle and Replication
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 9221
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.