missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

nNOS Antibody (85327) [FITC], Novus Biologicals™

Product Code. 30737792 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30737792 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30737792 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB24162F

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

nNOS Monoclonal antibody specifically detects nNOS in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen nNOS
Applications Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 85327
Conjugate FITC
Formulation PBS
Gene Alias bNOS, brain, Constitutive NOS, EC 1.14.13.39, IHPS1, Neuronal NOS, nitric oxide synthase 1 (neuronal), N-NOS, nNOSNOS type I, NOS, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase NOS1
Host Species Mouse
Immunogen S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human nNOS, Ser218-Ser1434, Accession # P29475
Purification Method Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Asthma, Cancer, HIF Target Genes, Hypoxia, Immunology, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 4842
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.