missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NLRP3 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

£135.00 - £349.00

Specifications

Antigen NLRP3
Concentration 800 μg/mL
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs

Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
17721079
View Documents
Proteintech
27458-1-AP-20UL
20 μL
£135.00
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
17711079
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
27458-1-AP-150UL
150 μL
£349.00
150µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Beschreibung

Beschreibung

NLRP3 Polyclonal antibody specifically detects NLRP3 in Human, Rat samples. It is validated for WB, ELISA
Spezifikation

Spezifikation

NLRP3
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Rabbit
PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
IgG
Antigen affinity purification
Antibody
800 μg/mL
Polyclonal
Liquid
Human, Rat
114548
Primary
Store at -20°C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt