missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chemsplash Multi-Task Nitrile Powder Free Disposable Gloves, Style 4010
GREENER_CHOICE

Product Code. p-200105871
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Unit Size:
Pack of 1000
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 30058198

Brand: Chemsplash 4010.300.004

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Premium nitrile gloves with textured fingertips meet medical grade standards and are food contact approved.

  • Food Contact Approved
  • Medical Grade
  • Ambidextrous
  • Rolled Cuff and Latex Free
  • PFAS Free
  • Touchscreen Compatible
  • CE and UKCA Approved
  • Thickness: 2.8 mil, Weight: 3.5 g
  • AQL: 1.5
  • Suitable for chemical splash protection and have some elasticated properties, allowing for ease of use and fit.
  • BRC-approved work areas and the Pharmaceutical Industry.
  • Free from PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH, or any Conflict Materials.

Specifikationer

ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Certifications/Compliance (Europe) EN374-1: KPT, EN374-5: VIRUS, EN16523, EN455: 1/2/3 Medical Devices, EN1186: Food Grade, EN420
Chlorinated No
Applications Laboratory
Color Blue
Finger Thickness (English) 2.8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.07 mm
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 2.8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Product Type Disposable Gloves
Size Small
Thickness (English) 2.8 mil
Thickness (Metric) 0.07 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Glove Cuff Style Rolled
Lining Unlined
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.