missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitrendipine, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Nitrendipine |
| CAS | 39562-70-4 |
| Analyte or Component Names | Nitrendipine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C18 H20 N2 O6 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Nitrendipine, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid ethyl methyl ester, BAY-e 5009, Bayotensin, Baypress, Bylotensin, Deiten, Nidrel, Nitrendipin, Nitrepin, (+/-)-BAY E 5009, (+/-)-Nitrendipine |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H20N2O6/c1-5-26-18(22)15-11(3)19-10(2)14(17(21)25-4)16(15)12-7-6-8-13(9-12)20(23)24/h6-9,16,19H,5H2,1-4H3 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?