missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitisinone, TRC

Product Code. 30006039
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
250 mg
1 g
Unit Size:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30006039 100 mg 100mg
30009231 250 mg 250mg
30004350 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30006039 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN490135100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 104206-65-7
Molecular Formula C14 H10 F3 N O5
Molecular Weight (g/mol) 329.23
Synonym 1,3-Cyclohexanedione, 2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]- (9CI, ACI), 2-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]-1,3-cyclohexanedione (ACI), Nitisinone, Nitisone, Nityr, NTBC, Orfadin, SC 0735
IUPAC Name 2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(ccc1C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)C(F)(F)F

Spezifikation

Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H10F3NO5/c15-14(16,17)7-4-5-8(9(6-7)18(22)23)13(21)12-10(19)2-1-3-11(12)20/h4-6,12H,1-3H2
Formula Weight 329.0511
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Nitisinone
Grade HPLC
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.