missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Niflumic Acid, LoGiCal

Código de producto. 30460304
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
30460304 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30460304 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0850.00
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemical Name or Material Niflumic Acid
CAS 4394-00-7
Analyte or Component Names Niflumic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C13 H9 F3 N2 O2
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Niflumic Acid, 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid, 2-[3-(Trifluoromethyl)anilino]nicotinic acid, UP-83, Actol, Forenol, Landruma, Nifluril, 2-(alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-toluidino)nicotinic acid
InChI Formula InChI=1S/C13H9F3N2O2/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)18-11-10(12(19)20)5-2-6-17-11/h1-7H,(H,17,18)(H,19,20)
Solution Type Neat
SMILES OC(=O)c1cccnc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
IUPAC Name 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]pyridine-3-carboxylic acid
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 282.22
Quantity 10 mg
Formula Weight 282.0616 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.