missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Niemann-Pick C1 Antibody (1318A), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Product Code. 18403578 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18403578 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18403578 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP276798JF646

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Niemann-Pick C1 Monoclonal antibody specifically detects Niemann-Pick C1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Niemann-Pick C1
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Gene Knock-Out
Classification Monoclonal
Clone 1318A
Conjugate Janelia Fluor 646
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias FLJ98532, Niemann-Pick C1 protein, Niemann-Pick disease, type C1, NPC, NPC1
Host Species Rabbit
Immunogen A synthetic peptide made to the C-terminal region of human Niemann-Pick C. [UniProt# O15118]
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism, Membrane Trafficking and Chaperones, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 4864
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.