missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NG 52, MedChemExpress

Product Code. 16466646
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16466646

Brand: Medchem Express HY15154

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress NG 52 is a potent, cell-permeable, selective, ATP-compatible and orally active Cdc28p and Pho85p kinase inhibitor with IC50s of 7 μM and 2 μM, respectively. NG 52 also inhibits the activity of phosphoglycerate kinase 1 (PGK1) with an IC50 of 2.5 μM. NG 52 is inactive against yeast kinases Kin28p, Srb10, and Cak1p.

NG 52 is a potent, cell-permeable, selective, ATP-compatible and orally active Cdc28p and Pho85p kinase inhibitor with IC50s of 7 μM and 2 μM, respectively. NG 52 also inhibits the activity of phosphoglycerate kinase 1 (PGK1) with an IC50 of 2.5 μM. NG 52 is inactive against yeast kinases Kin28p, Srb10, and Cak1p.

Specifikationer

Chemical Name or Material NG 52
CAS 212779-48-1
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C16H19ClN6O
Quantity 100 mg
Synonym Compound 52
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (288.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC(NC2=NC(NCCO)=NC3=C2N=CN3C(C)C)=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 346.81
Formula Weight 346.81
Percent Purity 99.91%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.