missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NFkB1/NFkB p105 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18351106 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18351106 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18351106 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP305867B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

NFkB1/NFkB p105 Polyclonal specifically detects NFkB1/NFkB p105 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NFkB1/NFkB p105
Applications Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Biotin
Dilution Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulation PBS
Gene Alias DNA-binding factor KBF1, EBP-1, NF-kappa-B, NF-kB1, NFKB1, NFKB-p105, Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit, Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1, p105
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human NFkB1/NFkB p105.
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 4790
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.