missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NF-M Antibody (327921) [PE], Novus Biologicals™

Product Code. 30733630 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity
30733630 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30733630 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB3029P

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

NF-M Monoclonal antibody specifically detects NF-M in Human samples. It is validated for Western Blot,Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen NF-M
Applications Western Blot, Gene Knock-Out
Classification Monoclonal
Clone 327921
Conjugate PE
Formulation PBS
Gene Alias NEF3neurofilament medium polypeptide, Neurofilament 3, neurofilament, medium polypeptide, neurofilament, medium polypeptide 150kDa, neurofilament-3 (150 kD medium), NF-M160 kDa neurofilament protein, NFMNeurofilament triplet M protein
Host Species Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human NF-M, Ser2-Ser358, Accession # P07197
Purification Method Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Autophagy, Cell Biology, Cellular Markers, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Phospho Specific
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 4741
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.