missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neuromedin UR2/NMUR2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18418914 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.05 mg
Packungsgröße:
0.05mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18418914 0.05 mg 0.05mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18418914 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP102351

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Neuromedin UR2/NMUR2 Polyclonal antibody specifically detects Neuromedin UR2/NMUR2 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Electron Microscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Neuromedin UR2/NMUR2
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Electron Microscopy
Classification Polyclonal
Concentration 1.0 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry 5 - 10 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 5-10 μg/mL, Immunohistochemistry-Frozen, Electron Microscopy
Formulation PBS
Gene Accession No. Q9GZQ4
Gene Alias FM4, G-protein coupled receptor FM-4, G-protein coupled receptor TGR-1, growth hormone secretagogue receptor family, member 4, neuromedin U receptor 2, neuromedin-U receptor 2, NMU2RFM-4, NMU-R2, TGR1, TGR-1
Host Species Rabbit
Immunogen Synthetic 17 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human Neuromedin UR2/NMUR2.
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.05 mg
Regulatory Status RUO
Research Discipline GPCR
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 56923
Target Species Human, Rat
Content And Storage Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.