missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neurogenin-3 Antibody (PCRP-NEUROG3-1E10), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18372522 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18372522 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18372522 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP314029B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Neurogenin-3 Monoclonal antibody specifically detects Neurogenin-3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen Neurogenin-3
Applications Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone PCRP-NEUROG3-1E10
Conjugate Biotin
Formulation PBS
Gene Alias Atoh5, BHLHA7, bHLHa7NGN-3, Class A basic helix-loop-helix protein 7, Math4B, neurogenin 3, neurogenin-3, NGN3, Protein atonal homolog 5
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant human full-lengthNeurogenin-3protein (Uniprot: Q9Y4Z2)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Stem Cells
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 50674
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.