missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NeuroD2 Antibody (PCRP-NEUROD2-1G1), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18375224 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18375224 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18375224 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP314015AF532

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

NeuroD2 Monoclonal antibody specifically detects NeuroD2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NeuroD2
Applications Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone PCRP-NEUROD2-1G1
Conjugate Alexa Fluor 532
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias BHLHA1, bHLHa1neurogenic differentiation factor 2, Class A basic helix-loop-helix protein 1, MGC26304, NDRFneurogenic basic-helix-loop-helix protein, NeuroD2, NeuroD-related factor, neurogenic differentiation 2
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant full-length human NeuroD2 protein (Uniprot: Q15784)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Neuroscience
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 4761
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.