missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NEU-1/Sialidase-1 Antibody (OTI3F5) [FITC], Novus Biologicals™

Product Code. 30688514 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30688514 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30688514 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP344880F

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

NEU-1/Sialidase-1 Monoclonal antibody specifically detects NEU-1/Sialidase-1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen NEU-1/Sialidase-1
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI3F5
Conjugate FITC
Formulation PBS
Gene Alias Acetylneuraminyl hydrolase, EC 3.2.1.18, exo-alpha-sialidase, FLJ93471, G9 sialidase, Lysosomal sialidase, N-acetyl-alpha-neuraminidase 1, NANH, NEU, SIAL1, sialidase 1 (lysosomal sialidase), sialidase-1
Host Species Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 48-315 of human NEU1 (NP_000425)produced in E.coli.
Purification Method >95%
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline metabolism
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 4758
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.