missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Netrin-4 Antibody (299612) [DyLight 680], Novus Biologicals™

Product Code. 30735899 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30735899 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30735899 Supplier Novus Biologicals Supplier No. FAB1132Y

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Rat Monoclonal Antibody

Netrin-4 Monoclonal antibody specifically detects Netrin-4 in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Netrin-4
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 299612
Conjugate DyLight 680
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias beta-netrin, hepar-derived netrin-like protein, netrin 4, NTN4, PRO3091
Host Species Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Netrin-4, Gly19-Val628, Accession # Q9JI33
Purification Method Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 59277
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.