missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ Necrosulfonamide
GREENER_CHOICE

Product Code. 18755688
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 18755688

Brand: Tocris Bioscience™ 5025/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Necroptosis inhibitor

Necrosulfonamide is a necroptosis inhibitor. Blocks mixed lineage kinase domain-like protein (MLKL), a critical substrate of receptor-interacting serine-threonine kinase 3 (RIP3) during necrosis. Prevents MLKL-RIP1-RIP3 necrosome complex from interacting with downstream necrosis effectors. Binds and inhibits gasdermin D. Inhibits pyroptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Quantity 50 mg
Product Type Necrosulfonamide
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 461.47
Inhibitors Necrosulfonamide

For Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis