missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
NECAB1 Monoclonal antibody specifically detects NECAB1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
| Antigen | NECAB1 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | NECAB1/7676 |
| Conjugate | PE |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | EF hand calcium binding protein 1, EFCBP1, EF-hand calcium binding protein 1, EF-hand calcium-binding protein 1, neuronal calcium binding protein, Neuronal calcium-binding protein 1, N-terminal EF-hand calcium binding protein 1, N-terminal EF-hand calcium-binding protein 1, STIP-1, synaptotagmin interacting protein 1 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant human NECAB1 protein |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?