missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NCK2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18432021 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18432021 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18432021 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP182592

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NCK2 Polyclonal antibody specifically detects NCK2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen NCK2
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Formulation PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Gene Alias GRB4, NCK adaptor protein 2cytoplasmic protein NCK2, Nck-2, NCKbeta, noncatalytic region of tyrosine kinase, beta, SH2/SH3 adaptor protein NCK-beta
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: TEEELNFEKGETMEVIEKPENDPEWWKCKNARGQVGLVPKNYVVVLSDGPALHPAHAPQISYTGPSSSGRFAGREWYYGNV
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Cycle and Replication
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 8440
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.