missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NBPF15 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18341676 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18341676 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18341676 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306172JF646

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NBPF15 Polyclonal specifically detects NBPF15 in Human, Cynomolgus Monkey samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen NBPF15
Applications Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Janelia Fluor 646
Dilution Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias AB14, Ag3, NBPF16, Neuroblastoma Breakpoint Family Member 15, Neuroblastoma Breakpoint Family Member 16, Neuroblastoma Breakpoint Family, Member 15, Neuroblastoma Breakpoint Family, Member 16
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NBPF15 fragment.
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 284565
Target Species Human, Cynomolgus Monkey
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.