missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Native Lipoteichoic Acid Antibody (55), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-62811-0.025MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Native Lipoteichoic Acid Monoclonal specifically detects Native Lipoteichoic Acid in Bacterial samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoassay.
Spezifikation
| NativeLipoteichoicAcid | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS with 0.1% BSA with 0.02% Sodium Azide | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| Primary | |
| Store at 4degreesC. |
| Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Frozen), In situ PLA, Flow Cytometry, Immunofluorescence | |
| 55 | |
| Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500, Immunoassay | |
| LTA | |
| Microbial mixture of Streptococcus sobrims HG961, HG962, HG970 and HG977 | |
| 0.025 mg | |
| Bacteria | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur