Learn More
Abcam Native Clostridium difficile Toxin B protein
Product Code. 32173964 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
50 μg
Product Code.
32173964 50 μg
1 options
Product Code. 32173964 Supplier Abcam Supplier No. ab12400150ug
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Native Clostridium difficile Toxin B protein is a Clostridium difficile Full Length protein, in the 2 to 2366 aa range, expressed in Native, with >95%, suitable for SDS-PAGE, FuncS.
Native Clostridium difficile Toxin B protein is a Clostridium difficile Full Length protein, in the 2 to 2366 aa range, expressed in Native, with >95%, suitable for SDS-PAGE, FuncS.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spécification
Quantity 50 μg
Regulatory Status RUO
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.